Få mere at vide
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide, 97%
Artikelnummer. 11479556
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479556 25 g 25g
11489556 100 g 100g
11499556 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19302.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17857-14-6 | C22H22BrO2P | 429.29 g/mol
Reaktant til fremstilling af Piperamidanaloger som histon-deacetylase (HDAC)-hæmmere med antitumoraktivitet, Bor-holdige benzoxaboroler som antimalariamidler, Methylalkenylquinoloner som antimykobakterielle midler, Solandelacton E via Sharpless epoxidation, Taber-cyklopropanation-reduktion og kemiske reaktioner Organotinforbindelser som antifungale midler, Oleanolsyrederivater som inhibitorer af proteintyrosinphosphatase 1B til negativ regulering af insulinvejen (et lovende mål for behandling af diabetes og fedme), 11-oxa prostaglandinanaloger med okulær hypotensiv aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reaktant til fremstilling af Piperamidanaloger som histon-deacetylase (HDAC)-
hæmmere med antitumoraktivitet, Bor-holdige benzoxaboroler som antimalariamidler, Methylalkenylquinoloner som antimykobakterielle midler, Solandelacton E via Sharpless epoxidation, Taber-litoselektivation-reduktion og cyclopropanering-reduktion, sekvens, Organotinforbindelser som antifungale midler, Oleanolsyrederivater som inhibitorer af proteintyrosinphosphatase 1B til negativ regulering af insulinvej (et lovende mål for behandling af diabetes og fedme), 11-oxa prostaglandinanaloger med okulær hypotensiv aktivitet.
Opløselighed Opløseligt i
vand. opløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17857-14-6
Molekylær formel C22H22BrO2P
Molekylvægt (g/mol) 429.29
MDL nummer MFCD00274196
InChI nøgle NKVJKVMGJABKHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxypropyltriphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphanium bromide, carboxypropyltriphenylphosphoniumbromide, phosphonium, 3-carboxypropyl triphenyl-, bromide, 4-hydroxy-4-oxobutyl triphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide, acmc-1bp1u, xfzdcviyhhhybq-uhfffaoysa-m
PubChem CID 10717451
IUPAC navn 3-carboxypropyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].OC(=O)CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 244°C to 250°C
Mængde 25 g
Beilstein 4173599
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water. soluble in ethanol.
Formel vægt 429.3
Procent renhed 97%