Få mere at vide
3-Carboxybenzaldehyd, 97%
Beskrivelse
3-Formylbenzoesyre anvendes til syntese af bicykliske cis-2-azetidinonderivater via Ugi 4-center 3-komponent reaktion, porphyrin dækket med en steroid overbygning, der bærer konvergerende hydroxygrupper og 3-[(4-amino-1,2-dihydro-1-oxo-2-phenyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]quinoxalin-6-yl)amino]methylbenzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
en steroid overbygning, der bærer konvergerende hydroxygrupper og 3-[(4-amino-1,2-dihydro-1-oxo-2-phenyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]quinoxalin-6-yl)amino]methylbenzoesyre.
Opløselighed Opløseligt i
methanol (100 mg/ml) giver en klar til let uklar, farveløs til meget svag brun.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, reduktionsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Carboxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 173 °C til 175 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2206413 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol (100 mg/ml) giver en klar til let diset, farveløs til meget svagt brun. |
| Formel vægt | 150.13 |
| Procent renhed | 97% |