Få mere at vide
3-Carboxybenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11409177
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409177 1 g 1g
11419177 5 g 5g
11429177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21277.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-21-6 | C8H6O3 | 150.133 g/mol
3-Formylbenzoesyre anvendes til syntese af bicykliske cis-2-azetidinonderivater via Ugi 4-center 3-komponent reaktion, porphyrin dækket med en steroid overbygning, der bærer konvergerende hydroxygrupper og 3-[(4-amino-1,2-dihydro-1-oxo-2-phenyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]quinoxalin-6-yl)amino]methylbenzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-formylbenzoesyre bruges til syntese af bicykliske cis-2-azetidinonderivater via Ugi 4-center 3-komponent reaktion, porphyrin dækket med
en steroid overbygning, der bærer konvergerende hydroxygrupper og 3-[(4-amino-1,2-dihydro-1-oxo-2-phenyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]quinoxalin-6-yl)amino]methylbenzoesyre.
Opløselighed Opløseligt i
methanol (100 mg/ml) giver en klar til let uklar, farveløs til meget svag brun.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, reduktionsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-21-6
Molekylær formel C8H6O3
Molekylvægt (g/mol) 150.133
MDL nummer MFCD00039575
InChI nøgle UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 3-formyl, m-formyl benzoic acid, 3-formyl benzoic acid, 3-formyl-benzoic acid, unii-hb95grm95d, m-carboxybenzaldehyde, hb95grm95d, 3-formylbenzoicacid, isophthalaldehydsaure
PubChem CID 12077
IUPAC navn 3-formylbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carboxybenzaldehyde
Smeltepunkt 173 °C til 175 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2206413
Opløselighedsinformation Soluble in methanol (100mg/mL) gives a clear to slightly hazy,colorless to very faintly brown.
Formel vægt 150.13
Procent renhed 97%