Få mere at vide
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15264754 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15264754 1 g 1g
15274754 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15264754 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447850010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 101084-81-5
Molekylær formel C7H6BNO6
Molekylvægt (g/mol) 210.94
InChI nøgle WNIFCLWDGNHGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 3-nitro-5-carboxyphenylboronic acid, 5-nitro-3-carboxyphenylboronic acid, 3-carboxy-5-nitrophenyl boronic acid, 3-carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, benzoic acid, 3-borono-5-nitro, 3-dihydroxyboryl-5-nitrobenzoic acid, 3-dihydroxyboranyl-5-nitrobenzoic acid, 3-borono-5-nitro-benzoic acid, pubchem5139
PubChem CID 2773315
IUPAC navn 3-borono-5-nitrobenzoic acid
SMIL B(C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Smeltepunkt 225°C to 227°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 210.94
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.