Få mere at vide
3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11406660
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11406660
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H29348.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 101084-81-5 | C7H6BNO6 | 210.936 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101084-81-5
Molekylær formel C7H6BNO6
Molekylvægt (g/mol) 210.936
MDL nummer MFCD00757433
InChI nøgle WNIFCLWDGNHGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 3-nitro-5-carboxyphenylboronic acid, 5-nitro-3-carboxyphenylboronic acid, 3-carboxy-5-nitrophenyl boronic acid, 3-carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, benzoic acid, 3-borono-5-nitro, 3-dihydroxyboryl-5-nitrobenzoic acid, 3-dihydroxyboranyl-5-nitrobenzoic acid, 3-borono-5-nitro-benzoic acid, pubchem5139
PubChem CID 2773315
IUPAC navn 3-bor-5-nitrobenzoesyre
SMIL B(C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 210.94
Procent renhed 97%