Få mere at vide
3-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467176
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467176 1 g 1g
15477176 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62225.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 936728-22-2
Molekylær formel C13H16BFO4
Molekylvægt (g/mol) 266.075
MDL nummer MFCD12756465
InChI nøgle NMYIHYHALOHVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxy-5-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoicacid, 3-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid
PubChem CID 46739807
IUPAC navn 3-fluor-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoesyre
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 266.07
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof