Få mere at vide
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10737518 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10737518
Brand: Thermo Scientific Acros 430220010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 872460-12-3
Molekylær formel C7H6BFO4
Molekylvægt (g/mol) 183.93
MDL nummer MFCD03095129
InChI nøgle DGORTXQWDDXSIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxy-4-fluorophenylboronic acid, 3-carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid, 5-dihydroxyboranyl-2-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-3-carboxyphenylboronic acid, benzoic acid, 5-borono-2-fluoro, 3-carboxyl-4-fluorophenylboronic acid, 5-borono-2-fluoro-benzoic acid, akos brn-0540, pubchem16787, acmc-209qj6
PubChem CID 2763242
IUPAC navn 5-(dihydroxyboranyl)-2-fluorobenzoic acid
SMIL OB(O)C1=CC(C(O)=O)=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 196.0°C to 204.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 183.93
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.