Få mere at vide
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 15489867
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489867 250 mg 250mg
15479867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53102.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874219-34-8 | C7H7BFNO3 | 182.945 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874219-34-8
Molekylær formel C7H7BFNO3
Molekylvægt (g/mol) 182.945
MDL nummer MFCD08235053
InChI nøgle RNNYXSWJFLHIRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carbamoyl-4-fluorophenyl boronic acid, 3-carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-aminocarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, 3-aminocarbonyl-4-fluorobenzeneboronic acid, acmc-209qky, 3-carbamoyl-4-fluorophenyl boronicacid, 4-fluoro-3-carbamoyl phenylboronic acid, 3-aminocarbonyl-4-fluoranyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-aminocarbonyl-4-fluorophenyl
PubChem CID 44717530
IUPAC navn (3-carbamoyl-4-fluorphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)N)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 257°C to 259°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 182.95
Procent renhed 97%