Få mere at vide
3-Butyn-2-one, 98%
Artikelnummer. 11317485
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11317485
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05527.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1423-60-5 | C4H4O | 68.08 g/mol
3-Butyn-2-on blev brugt i syntesen af clerodane diterpenoid (± )-sacacarin. Det blev brugt som substrat i stereoselektiv, konjugat arylering medieret af gallium(III)chlorid, hvilket førte til (E)-α ,β -umættede ketoner. 3-Butyn-2-on gennemgår asymmetrisk dobbelt-Michael-reaktion med ortho-tosylamidophenylmalonat katalyseret af chirale aminophosphiner for at give indoliner2. Det gennemgår dobbelt Michael-reaktion med nitrogenholdig bundet disyre for at give pipecolsyrederivater. 3-Butyn-2-on, anvendes som en reaktant med dimethylacetone-1,3-dicarboxylat under milde betingelser for at give et benzenoid produkt via en Michael addition - aldol ringslutningsproces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Butyn-2-on blev brugt i syntesen af clerodane diterpenoid (+/-)-sacacarin. Det blev brugt som substrat i stereoselektiv, konjugat arylering medieret af gallium(III)chlorid, hvilket førte til (E)-α ,β -umættede ketoner. 3-Butyn-2-on gennemgår asymmetrisk dobbelt-Michael-reaktion med ortho-tosylamidophenylmalonat katalyseret af chirale aminophosphiner for at give indoliner2. Det gennemgår dobbelt Michael-reaktion med nitrogenholdig bundet disyre for at give pipecolsyrederivater. 3-Butyn-2-on, anvendes som en reaktant med dimethylacetone-1,3-dicarboxylat under milde betingelser for at give et benzenoid produkt via en Michael addition - aldol ringslutningsproces.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under normale temperaturer og tryk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1423-60-5
Molekylær formel C4H4O
Molekylvægt (g/mol) 68.08
MDL nummer MFCD00008775
InChI nøgle XRGPFNGLRSIPSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butyn-2-one, 1-butyn-3-one, methyl ethynyl ketone, acetylacetylene, butyn-2-one, acetylethyne, 1-butyne-3-one, 3-butyne-2-one, ethynyl methyl ketone, ch3coc#ch
PubChem CID 15018
ChEBI CHEBI:48060
IUPAC navn men-3-yn-2-en
SMIL CC(=O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Butyn-2-one
Tæthed 0.87
Kogepunkt 84°C to 86°C
Flammepunkt −1°C (30°F)
Brydningsindeks 1.406
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Beilstein 605353
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 68.08
Procent renhed 98%