Få mere at vide
3-Butyn-2-en, 98%
Beskrivelse
3-Butyn-2-on blev brugt i syntesen af clerodane diterpenoid (± )-sacacarin. Det blev brugt som substrat i stereoselektiv, konjugat arylering medieret af gallium(III)chlorid, hvilket førte til (E)-α ,β -umættede ketoner. 3-Butyn-2-on gennemgår asymmetrisk dobbelt-Michael-reaktion med ortho-tosylamidophenylmalonat katalyseret af chirale aminophosphiner for at give indoliner2. Det gennemgår dobbelt Michael-reaktion med nitrogenholdig bundet disyre for at give pipecolsyrederivater. 3-Butyn-2-on, anvendes som en reaktant med dimethylacetone-1,3-dicarboxylat under milde betingelser for at give et benzenoid produkt via en Michael addition - aldol ringslutningsproces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Butyn-2-on blev brugt i syntesen af clerodane diterpenoid (+/-)-sacacarin. Det blev brugt som substrat i stereoselektiv, konjugat arylering medieret af gallium(III)chlorid, hvilket førte til (E)-α ,β -umættede ketoner. 3-Butyn-2-on gennemgår asymmetrisk dobbelt-Michael-reaktion med ortho-tosylamidophenylmalonat katalyseret af chirale aminophosphiner for at give indoliner2. Det gennemgår dobbelt Michael-reaktion med nitrogenholdig bundet disyre for at give pipecolsyrederivater. 3-Butyn-2-on, anvendes som en reaktant med dimethylacetone-1,3-dicarboxylat under milde betingelser for at give et benzenoid produkt via en Michael addition - aldol ringslutningsproces.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under normale temperaturer og tryk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Butyn-2-one |
| Tæthed | 0.87 |
| Kogepunkt | 84°C to 86°C |
| Flammepunkt | −1°C (30°F) |
| Brydningsindeks | 1.406 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1992 |
| Beilstein | 605353 |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water. |
| Formel vægt | 68.08 |
| Vis mere |