Få mere at vide
3-Butyn-2-en, 96%
Artikelnummer. 10275711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10275711 10 g Glasflaske 10g
10247530 2.5 g Glasflaske 2.5g
11924831 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10275711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330440100
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1423-60-5 | C4H4O | 68,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1423-60-5
Molekylær formel C4H4O
Molekylvægt (g/mol) 68.08
MDL nummer MFCD00008775
InChI nøgle XRGPFNGLRSIPSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butyn-2-one, 1-butyn-3-one, methyl ethynyl ketone, acetylacetylene, butyn-2-one, acetylethyne, 1-butyne-3-one, 3-butyne-2-one, ethynyl methyl ketone, ch3coc#ch
PubChem CID 15018
ChEBI CHEBI:48060
IUPAC navn men-3-yn-2-en
SMIL CC(=O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Butyn-2-one
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 85,0 °C
Flammepunkt −1 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HC≡CCOCH3
Brydningsindeks 1,4045 til 1,4095
Mængde 10 g
Fieser 03,38
Specifik vægtfylde 0.87
Formel vægt 68.06
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Butyn-2-one
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.