Få mere at vide
3-(Butoxymethyl)heptane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Butoxymethyl)heptane |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26O/c1-4-7-9-12(6-3)11-13-10-8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 186.2 |