Få mere at vide
3-Buten-1-ol, 98+%
Artikelnummer. 11380194
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11380194 5 g 5g
11390194 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380194 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00767.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-27-0 | C4H8O | 72.107 g/mol
3-buten-1-ol anvendes i en undersøgelse af den Mn-katalyserede hydrohydrazinering af olefiner. Bruges også i en undersøgelse af omdannelsen af propargylacetater til ethere katalyseret af ferrichlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-buten-1-ol anvendes i en undersøgelse af den Mn-katalyserede hydrohydrazinering af olefiner. Bruges også i en undersøgelse af omdannelsen af propargylacetater til ethere katalyseret af ferrichlorid.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-27-0
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.107
MDL nummer MFCD00002959
InChI nøgle ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-buten-1-ol, allylcarbinol, 3-butenyl alcohol, 1-buten-4-ol, vinylethyl alcohol, 3-butene-1-ol, ch2=chch2ch2oh, homoallyl alcohol, unii-3db2krm1i9, 1-hydroxy-3-butene
PubChem CID 69389
IUPAC navn men-3-en-1-ol
SMIL C=CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Buten-1-ol
Tæthed 0.841
Kogepunkt 113°C to 114°C
Flammepunkt 32°C (89°F)
Brydningsindeks 1.421
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1633504
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 72.11
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.