Få mere at vide
3-bromotoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10215850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10215850 100 mL Glasflaske 100ml
10205850 10 mL Glasflaske 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173411000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 591-17-3 | C7H7Br | 171,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-17-3
Molekylær formel C7H7Br
Molekylvægt (g/mol) 171.04
MDL nummer MFCD00000085
InChI nøgle WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
PubChem CID 11560
IUPAC navn 1-brom-3-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromotoluene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -40,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4100g/mL
Kogepunkt 183,0 °C til 184,0 °C
Flammepunkt 60 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4Br
Brydningsindeks 1,5510 til 1,5530
Mængde 100 mL
Beilstein 05, 305
Merck Index 14, 1439
Specifik vægtfylde 1.41
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og benzen
Formel vægt 171.04
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske