Få mere at vide
3-bromotoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10205850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10205850 10 mL Glasflaske 10ml
10215850 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173410100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 591-17-3 | C7H7Br | 171,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-17-3
Molekylær formel C7H7Br
Molekylvægt (g/mol) 171.04
MDL nummer MFCD00000085
InChI nøgle WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
PubChem CID 11560
IUPAC navn 1-brom-3-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(Br)=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 3-Bromotoluene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -40.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4100g/mL
Kogepunkt 183.0°C to 184.0°C
Flammepunkt 60°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4Br
Brydningsindeks 1.5510 to 1.5530
Mængde 10 mL
Beilstein 05, 305
Merck Index 14, 1439
Specifik vægtfylde 1.41
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formel vægt 171.04
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.