Få mere at vide
3-bromotoluen, 98%
Beskrivelse
3-Bromtoluen blev brugt til den præcise bestemmelse af brom-isotopforhold i organiske forbindelser ved MC-ICPMS (Multicollector-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer). Det gennemgår palladium-katalyseret cyaneringsreaktion i nærvær af K4[Fe(CN)6] som cyanidsurrogat. Det gennemgår også palladium-katalyseret reaktion med alkynyltriarylborater for at give trisubstituerede alkenylboraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bromtoluen blev brugt til den præcise bestemmelse af brom-isotopforhold i organiske forbindelser ved hjælp af MC-ICPMS (Multicollector-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer). Det gennemgår palladium-katalyseret cyaneringsreaktion i nærvær af K4[Fe(CN)6] som cyanidsurrogat. Det gennemgår også palladium-katalyseret reaktion med alkynyltriarylborater for at give trisubstituerede alkenylboraner.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand. Opløselig i alkoholer, ether og benzen.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromotoluene |
| Smeltepunkt | -40 °C |
| Tæthed | 1.41 |
| Kogepunkt | 183 °C til 184 °C |
| Flammepunkt | 75 °C (167 °F) |
| Brydningsindeks | 1.552 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1903633 |
| Merck Index | 14,1439 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. Opløseligt i alkoholer, ether og benzen. |
| Vis mere |