Få mere at vide
3-bromotoluen, 98%
Artikelnummer. 11481758
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481758 25 g 25g
11491758 100 g 100g
11401768 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13990.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 591-17-3 | C7H7Br | 171,04 g/mol
3-Bromtoluen blev brugt til den præcise bestemmelse af brom-isotopforhold i organiske forbindelser ved MC-ICPMS (Multicollector-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer). Det gennemgår palladium-katalyseret cyaneringsreaktion i nærvær af K4[Fe(CN)6] som cyanidsurrogat. Det gennemgår også palladium-katalyseret reaktion med alkynyltriarylborater for at give trisubstituerede alkenylboraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-
Bromtoluen blev brugt til den præcise bestemmelse af brom-isotopforhold i organiske forbindelser ved hjælp af MC-ICPMS (Multicollector-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer). Det gennemgår palladium-katalyseret cyaneringsreaktion i nærvær af K4[Fe(CN)6] som cyanidsurrogat. Det gennemgår også palladium-katalyseret reaktion med alkynyltriarylborater for at give trisubstituerede alkenylboraner.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand. Opløselig i alkoholer, ether og benzen.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-17-3
Molekylær formel C7H7Br
Molekylvægt (g/mol) 171.04
MDL nummer MFCD00000085
InChI nøgle WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
PubChem CID 11560
IUPAC navn 1-brom-3-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromotoluene
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 1.41
Kogepunkt 183°C to 184°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.552
Mængde 25 g
Beilstein 1903633
Merck Index 14,1439
Opløselighedsinformation Not miscible in water. Soluble in alcohols,ether and benzene.
Formel vægt 171.04
Procent renhed 98%