Få mere at vide
3-Bromthiophen-2-carbaldehyd, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10293802
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10293802 1 g 1g
10142754 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10293802 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW01928DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 930-96-1
Molekylær formel C5H3BrOS
Molekylvægt (g/mol) 191.04
MDL nummer MFCD00126680
InChI nøgle BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-bromo-2-formylthiophene, 3-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 3-bromo-2-thiophene carboxaldehyde, 3-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-bromo, bromothiophenecarbaldehyde, 3-bromothiophene-2-aldehyde, pubchem5327, acmc-209rjz
PubChem CID 2797079
IUPAC navn 3-bromthiophen-2-carbaldehyd
SMIL BrC1=C(SC=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
CAS min % 97
Tæthed 1.81g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 191.05
Procent renhed 97%