Få mere at vide
3-bromostyren, 97%, stabiliseret
Artikelnummer. 11305416 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11305416 1 g Glasflaske 1g
10413510 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305416 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 306480010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
CAS: 2039-86-3 | C8H7Br | 183,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2039-86-3
Molekylær formel C8H7Br
Molekylvægt (g/mol) 183.05
InChI nøgle KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromostyrene, 1-bromo-3-vinylbenzene, m-bromostyrene, benzene, 1-bromo-3-ethenyl, 1-bromo-3-vinyl-benzene, unii-6xe3sf241y, 3-bromo-styrene, pubchem23859, acmc-1cmdc, 1-bromo-3-vinylbenzene #
PubChem CID 74870
IUPAC navn 1-brom-3-ethenylbenzen
SMIL C=CC1=CC(=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromostyrene
Navn note Stabiliseret
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4060g/mL
Kogepunkt 74,0 °C til 75,0 °C (3,0 mmHg)
Flammepunkt 67 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHC6H4Br
Brydningsindeks 1,5890 til 1,5910
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.406
Stabilisator 0,05% 3, 5-di-tert.-butylcatechol
Formel vægt 183.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske