Få mere at vide
3-Bromostyrene, 97%, stabilized
Artikelnummer. 10413510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10413510 5 g Glass Bottle 5g
11305416 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10413510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 306480050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2039-86-3 | C8H7Br | 183.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2039-86-3
Molekylær formel C8H7Br
Molekylvægt (g/mol) 183.05
InChI nøgle KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromostyrene, 1-bromo-3-vinylbenzene, m-bromostyrene, benzene, 1-bromo-3-ethenyl, 1-bromo-3-vinyl-benzene, unii-6xe3sf241y, 3-bromo-styrene, pubchem23859, acmc-1cmdc, 1-bromo-3-vinylbenzene #
PubChem CID 74870
IUPAC navn 1-bromo-3-ethenylbenzene
SMIL C=CC1=CC(=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromostyrene
Navn note Stabilized
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.4060g/mL
Kogepunkt 74.0°C to 75.0°C (3.0 mmHg)
Flammepunkt 67°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel H2C=CHC6H4Br
Brydningsindeks 1.5890 to 1.5910
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.406
Stabilisator 0.05% 3, 5-di-tert.-butylcatechol
Formel vægt 183.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid