Få mere at vide
3-Bromostyrene, 97%, stab. with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11485957
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485957 1 g 1g
11495957 5 g 5g
11405967 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24497.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2039-86-3 | C8H7Br | 183.048 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2039-86-3
Molekylær formel C8H7Br
Molekylvægt (g/mol) 183.048
MDL nummer MFCD00000088
InChI nøgle KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromostyrene, 1-bromo-3-vinylbenzene, m-bromostyrene, benzene, 1-bromo-3-ethenyl, 1-bromo-3-vinyl-benzene, unii-6xe3sf241y, 3-bromo-styrene, pubchem23859, acmc-1cmdc, 1-bromo-3-vinylbenzene #
PubChem CID 74870
IUPAC navn 1-brom-3-ethenylbenzen
SMIL C=CC1=CC(=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromostyrene
Navn note stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Tæthed 1.404
Kogepunkt 73°C to 74°C (3 mmHg)
Flammepunkt 67°C (152°F)
Brydningsindeks 1.591
Mængde 1 g
Beilstein 2038490
Formel vægt 183.05
Procent renhed 97%