Få mere at vide
3-bromopropionaldehyde dimethylacetal, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10044342 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10044342 5 g Glasflaske 5g
10240543 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10044342 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376260050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36255-44-4
Molekylær formel C5H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 183.045
MDL nummer MFCD00013245
InChI nøgle ODZZAIFAQLODKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropionaldehyde dimethyl acetal, 1-bromo-3,3-dimethoxypropane, propane, 3-bromo-1,1-dimethoxy, 3-bromo-1,1-dimethoxy-propane, acmc-209ilq, 3,3-dimethoxypropyl bromide, 3-bromopropanal dimethylacetal, ksc495q3l, 3-bromo-1,1dimethoxy-propane, 1,1-dimethoxy-3-bromopropane
PubChem CID 118932
IUPAC navn 3-brom-1,1-dimethoxypropan
SMIL COC(CCBr)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3410g/mL
Kogepunkt 58.0°C to 60.0°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt 46°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)2CH(OCH3)2
Brydningsindeks 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Formel vægt 183.04
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.