Få mere at vide
3-Bromophenylurea, 97%
Artikelnummer. 11377736
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377736 1 g 1g
11387736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11370.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 2989-98-2 | C7H7BrN2O | 215,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2989-98-2
Molekylær formel C7H7BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00041317
InChI nøgle DHMRSMNEKFDABI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-bromophenyl urea, 3-bromophenyl urea, unii-02r6npo627, n-3-bromophenyl urea, m-bromophenylurea, amino-n-3-bromophenyl amide, urea, 3-bromophenyl, 3-bromopheylurea, acmc-20an85
PubChem CID 18129
IUPAC navn (3-bromphenyl)urinstof
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)NC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenylurea
Smeltepunkt 166°C to 168°C
Mængde 1 g
Beilstein 2718463
Formel vægt 215.06
Procent renhed 97%