Få mere at vide
3-Bromophenylhydrazin hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 11445517
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445517 100 g 100g
11425517 5 g 5g
11435517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23510.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 27246-81-7 | C6H8BrClN2 | 223,50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27246-81-7
Molekylær formel C6H8BrClN2
Molekylvægt (g/mol) 223.50
MDL nummer MFCD00012933
InChI nøgle RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenylhydrazine hydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, m-bromophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, m-bromophenyl-, monohydrochloride, 3-bromophenylhydrazinehydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hcl, hydrazine, 3-bromophenyl-, monohydrochloride, pubchem23212, acmc-1clhx
PubChem CID 33757
IUPAC navn (3-bromphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼225 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 3565829
Formel vægt 223.51
Procent renhed 98%