Få mere at vide
3-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 10011950 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10011950 5 g Glasflaske 5g
10217263 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10011950 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167350050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27246-81-7 | C6H8BrClN2 | 223.50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27246-81-7
Molekylær formel C6H8BrClN2
Molekylvægt (g/mol) 223.50
MDL nummer MFCD00012933
InChI nøgle RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenylhydrazine hydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, m-bromophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, m-bromophenyl-, monohydrochloride, 3-bromophenylhydrazinehydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hcl, hydrazine, 3-bromophenyl-, monohydrochloride, pubchem23212, acmc-1clhx
PubChem CID 33757
IUPAC navn (3-bromphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 225°C to 231°C (decomposition)
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4NHNH2·HCl
Mængde 5 g
Beilstein 15, 433
Formel vægt 223.51
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Pulver