Få mere at vide
3-Bromophenylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 11466390
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466390 100 g 100g
11446390 5 g 5g
11456390 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11466390 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20189.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 31938-07-5 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31938-07-5
Molekylær formel C8H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 196.047
MDL nummer MFCD00001906
InChI nøgle UUZYFBXKWIQKTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenylacetonitrile, 3-bromobenzyl cyanide, 2-3-bromophenyl acetonitrile, m-bromobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 3-bromo, 3-bromobenzylcyanide, 3-bromobenzeneacetonitrile, 3-bromophenyl acetonitrile, m-bromophenylacetonitrile, 2-3-bromophenyl ethanenitrile
PubChem CID 36023
IUPAC navn 2-(3-bromphenyl)acetonitril
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenylacetonitrile
Smeltepunkt 25°C to 28°C
Kogepunkt 275°C
Flammepunkt 126°C (259°F)
Brydningsindeks 1.57
Mængde 100 g
FN nummer UN3449
Beilstein 2355439
Formel vægt 196.05
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.