Få mere at vide
3-Bromophenyleddikesyre, 98+%
Artikelnummer. 11485626
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485626 25 g 25g
11475626 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20758.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 1878-67-7 | C8H7BrO2 | 215,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1878-67-7
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00004330
InChI nøgle KYNNBXCGXUOREX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenylacetic acid, 2-3-bromophenyl acetic acid, 3-bromophenyl acetic acid, m-bromophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-bromo, 3-bromophenylaceticacid, 3-bromo-phenylacetic acid, 3-bromphenylacetic acid, pubchem4244
PubChem CID 74653
IUPAC navn 2-(3-bromphenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenylacetic acid
Smeltepunkt 100 °C til 102 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2045104
Formel vægt 215.05
Procent renhed ≥98%