Få mere at vide
3-Bromophenyl isocyanate, 98%
Artikelnummer. 11368725
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368725 5 g 5g
11358725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11368725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12292.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 23138-55-8 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23138-55-8
Molekylær formel C7H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 198.02
MDL nummer MFCD00002014
InChI nøgle VQVBCZQTXSHJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenyl isocyanate, 3-bromophenylisocyanate, benzene, 1-bromo-3-isocyanato, isocyanic acid 3-bromophenyl ester, 3-bromobenzenisocyanate, m-bromophenylisocyanate, 3-bromophenyliso-cyanate, 3-bromo phenyl isocyanate, 3-bromo-phenyl isocyanate, acmc-209g1f
PubChem CID 141001
IUPAC navn 1-brom-3-isocyanatobenzen
SMIL BrC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenyl isocyanate
Tæthed 1.586
Kogepunkt 220°C
Flammepunkt 108°C (226°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.5855
Mængde 5 g
FN nummer UN2206
Beilstein 2802537
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 198.03
Procent renhed 98%