Få mere at vide
3-Bromophenyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. 10636871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10636871 5 g 5g
10382823 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10636871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314130050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 23138-55-8 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23138-55-8
Molekylær formel C7H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 198.02
MDL nummer MFCD00002014
InChI nøgle VQVBCZQTXSHJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenyl isocyanate, 3-bromophenylisocyanate, benzene, 1-bromo-3-isocyanato, isocyanic acid 3-bromophenyl ester, 3-bromobenzenisocyanate, m-bromophenylisocyanate, 3-bromophenyliso-cyanate, 3-bromo phenyl isocyanate, 3-bromo-phenyl isocyanate, acmc-209g1f
PubChem CID 141001
IUPAC navn 1-brom-3-isocyanatobenzen
SMIL BrC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenyl isocyanate
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.5860g/mL
Kogepunkt 220°C
Flammepunkt 108°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4NCO
Brydningsindeks 1.5835 to 1.5865
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.586
Formel vægt 198.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske