Få mere at vide
3-Bromophenetol, 98%
Artikelnummer. 11479387
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479387 50 g 50g
11469387 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21418.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 2655-84-7 | C8H9BrO | 201,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2655-84-7
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.06
MDL nummer MFCD00274287
InChI nøgle LQBMPJSTUHWGDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenetole, benzene, 1-bromo-3-ethoxy, m-bromophenetole, 3-bromophenyl ethyl ether, 1-bromo-3-ethoxy-benzene, 3-bromoethoxybenzene, 3-bromphenyl ethyl ether, phenetole, m-bromo, m-bromphenetol, 3-ethoxybromobenzene
PubChem CID 75867
IUPAC navn 1-brom-3-ethoxybenzen
SMIL CCOC1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenetole
Tæthed 1.41
Kogepunkt 231 °C
Flammepunkt 83 °C (182 °F)
Brydningsindeks 1.548
Mængde 50 g
Formel vægt 201.06
Procent renhed 98%