Få mere at vide
3-Bromophenethylalkohol, 97%
Artikelnummer. 10591282 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10591282 1 g Glasflaske 1g
10427972 5 g Glasflaske 5g
10388983 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10591282 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350560010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 28229-69-8 | C8H9BrO | 201,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28229-69-8
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.06
MDL nummer MFCD00191857
InChI nøgle PTTFLKHCSZSFOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenethyl alcohol, 2-3-bromophenyl ethanol, 2-3-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 3-bromo, 3-bromophenethylalcohol, 3-bromobenzeneethanol, 3-2-hydroxyethyl bromobenzene, 2-3-bromophenyl ethyl alcohol, pubchem14821, 3-bromo-phenethyl-alcohol
PubChem CID 2734090
IUPAC navn 2-(3-bromphenyl)ethanol
SMIL OCCC1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenethyl alcohol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.4780g/mL
Kogepunkt 107 °C til 110 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5730 til 1,575
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.478
Formel vægt 201.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromophenethylalcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.