Få mere at vide
3-(bromomethyl)phenoxyeddikesyre, 97 %
Artikelnummer. 11354885
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354885 1 g 1g
11364885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354885 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18029.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 136645-25-5 | C9H9BrO3 | 245,072 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136645-25-5
Molekylær formel C9H9BrO3
Molekylvægt (g/mol) 245.072
MDL nummer MFCD02093985
InChI nøgle MSTODKGDFXWAIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl phenoxyacetic acid, 2-3-bromomethyl phenoxy acetic acid, acmc-1c8fy
PubChem CID 7010327
IUPAC navn 2-[3-(brommethyl)phenoxy]eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)OCC(=O)O)CBr
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid
Smeltepunkt 124°C to 128°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 245.07
Procent renhed 97%