Få mere at vide
3-(Bromomethyl)benzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11422298
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422298 25 g 25g
11412298 5 g 5g
11432298 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15244.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28188-41-2 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28188-41-2
Molekylær formel C8H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 196.05
MDL nummer MFCD00001809
InChI nøgle CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl benzonitrile, 3-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-m-tolunitrile, m-cyanobenzyl bromide, benzonitrile, 3-bromomethyl, m-bromomethyl benzonitrile, alpha-bromo-m-toluonitrile, m-tolunitrile, .alpha.-bromo, a-bromo-m-tolunitrile, 3-bromomethyl-benzonitrile
PubChem CID 97249
IUPAC navn 3-(brommethyl)benzonitril
SMIL BrCC1=CC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Bromomethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 92°C to 96°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2923
Beilstein 742356
Formel vægt 196.05
Procent renhed 98%