Få mere at vide
3-(Bromomethyl)benzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11412298
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412298 5 g 5g
11422298 25 g 25g
11432298 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15244.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28188-41-2 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28188-41-2
Molekylær formel C8H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 196.05
MDL nummer MFCD00001809
InChI nøgle CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl benzonitrile, 3-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-m-tolunitrile, m-cyanobenzyl bromide, benzonitrile, 3-bromomethyl, m-bromomethyl benzonitrile, alpha-bromo-m-toluonitrile, m-tolunitrile, .alpha.-bromo, a-bromo-m-tolunitrile, 3-bromomethyl-benzonitrile
PubChem CID 97249
IUPAC navn 3-(brommethyl)benzonitril
SMIL BrCC1=CC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Bromomethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 92°C to 96°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 742356
Formel vægt 196.05
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Bromomethyl)benzonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Bromomethyl)benzonitrile