Få mere at vide
3-(brommethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10729173
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10729173 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10664205 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10729173 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07388DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 82072-23-9
Molekylær formel C8H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 199.047
InChI nøgle OEPGAYXSRGROSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-benzaldehyde, pubchem17017, alpha-bromo-m-tolualdehyde, ksc447q4h
PubChem CID 7127825
IUPAC navn 3-(brommethyl)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CBr)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Bromomethyl)benzaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 199.05
Procent renhed 97%