Få mere at vide
3-Bromobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30137372
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137372 5 g
30136326 25 g
30005551 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137372 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6805555G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2113-57-7
Molekylær formel C12 H9 Br
Molekylvægt (g/mol) 233.1
Synonym PBB 2 (3-Bromobiphenyl), 1,1'-Biphenyl, 3-bromo-, Biphenyl, 3-bromo- (6CI,7CI,8CI), 3-Bromo-1,1'-biphenyl, 1-Bromo-3-phenylbenzene, 3-Biphenyl bromide, 3-Bromobiphenyl, 3-Xenyl bromide, NSC 407775, PBB 2, [1,1'-Biphenyl]-3-yl bromide, m-Bromobiphenyl
IUPAC navn 1-bromo-3-phenylbenzen
SMIL Brc1cccc(c1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PBB-No. 2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H9Br/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
Formel vægt 231.9888