Få mere at vide
3-Bromobiphenyl, 99%
Artikelnummer. 11420337
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420337 25 g 25g
11400337 1 g 1g
11410337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21726.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 2113-57-7 | C12H9Br | 233,11 g/mol
3-Brombiphenyl bruges som en elektrokemisk immunosensor baseret på poly(dopamin) coated guld nanocluster til bromerede flammehæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Brombiphenyl anvendes som en elektrokemisk immunosensor baseret på poly(
dopamin) coated guld nanocluster til bromerede flammehæmmere.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2113-57-7
Molekylær formel C12H9Br
Molekylvægt (g/mol) 233.11
MDL nummer MFCD00000082
InChI nøgle USYQKCQEVBFJRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobiphenyl, 3-bromo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-bromo, 3-bromo-biphenyl, m-bromobiphenyl, biphenyl, 3-bromo, 3-bromodiphenyl, unii-o7i53k56s8, ccris 5889, 3-brombiphenyl
PubChem CID 16449
IUPAC navn 1-brom-3-phenylbenzen
SMIL BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobiphenyl
Tæthed 1.397
Kogepunkt 301 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.641
Mængde 25 g
Beilstein 2043191
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 233.12
Procent renhed 99%