Få mere at vide
3-Brombenzylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465435
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465435 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15465435 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58983.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 307496-31-7 | C7H6Br2Zn | 315,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Air Sensitive, opbevares væk fra luft. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt udluftningssted
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzylzinc bromide
Navn note Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
CAS 307496-31-7
Tæthed 1.027
Molekylær formel C7H6Br2Zn
MDL nummer MFCD01311434
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 3-bromobenzylzinc bromide, bromo 3-bromophenyl methyl zinc, 3-bromobenzylzinc bromide, 0.50 m in thf, 3-bromobenzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-bromobenzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle FBSUMSXZNCNBLE-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Zn+]Br.[CH2-]C1=CC(Br)=CC=C1
IUPAC navn 1-brom-3-methanidylbenzen; bromzink(1+)
Molekylvægt (g/mol) 315.31
PubChem CID 24722602
Formel vægt 315.31