Få mere at vide
3-brombenzylsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10703874
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10703874 1 g 1g
10185483 5 g 5g
10784087 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10703874 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07946DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58236-74-1
Molekylær formel C7H6BrClO2S
Molekylvægt (g/mol) 269.537
MDL nummer MFCD06798043
InChI nøgle VCGKEAIINMDLMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenyl methanesulfonyl chloride, 3-bromobenzylsulfonyl chloride, 3-bromophenyl methanesulphonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3-bromo, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzylsulphonyl chloride, 3-bromophenyl methylsulphonyl chloride
PubChem CID 2761451
IUPAC navn (3-bromphenyl)methansulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)CS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzylsulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 269.55
Procent renhed 97%