Få mere at vide
3-brombenzylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433177
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433177 25 g 25g
11423177 5 g 5g
11443177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16132.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 39959-54-1 | C7H9BrClN | 222.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39959-54-1
Molekylær formel C7H9BrClN
Molekylvægt (g/mol) 222.51
MDL nummer MFCD00012856
InChI nøgle UGEQUCUBWNAUJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzylamine hydrochloride, 3-bromophenyl methanamine hydrochloride, 3-bromobenzylamine hcl, 3-bromobenzylaminehydrochloride, m-bromobenzylamine hydrochloride, 3-bromophenyl methylamine hydrochloride, 1-3-bromophenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine, 3-bromo-, hydrochloride, pubchem3750, 3-bromobenzyl amine hcl
PubChem CID 2724980
IUPAC navn (3-bromphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzylamine hydrochloride
Smeltepunkt 218°C to 221°C
Mængde 25 g
Beilstein 3913185
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 222.52
Procent renhed 98%