Få mere at vide
3-bromobenzylamin, 95%
Beskrivelse
3-Bromobenzylamin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier, farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier, farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromobenzylamine |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.5885 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 186.06 |
| Procent renhed | 97% |