Få mere at vide
3-Bromobenzyl mercaptan, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15413457
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413457 250 mg 250mg
11431270 1 g 1g
11441270 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15413457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26358.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Solubility
Insoluble in water. Soluble in toluene.
Notes
Air Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 886497-84-3
Molekylær formel C7H7BrS
Molekylvægt (g/mol) 203.097
MDL nummer MFCD06798010
InChI nøgle LXEHTZZVGCUFCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenyl methanethiol, 3-bromobenzylmercaptan, 3-bromobenzyl mercaptan, 3-bromo-alpha-toluenethiol, benzenemethanethiol,3-bromo, 3-bromophenyl methane-1-thiol
PubChem CID 2761417
IUPAC navn (3-bromophenyl)methanethiol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzyl mercaptan
Mængde 250 mg
FN nummer UN2810
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in toluene.
Formel vægt 203.1
Procent renhed 98%