Få mere at vide
3-Bromobenzyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11373166
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373166 25 g 25g
11363166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12458.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 932-77-4 | C7H6BrCl | 205.479 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 932-77-4
Molekylær formel C7H6BrCl
Molekylvægt (g/mol) 205.479
MDL nummer MFCD00040865
InChI nøgle UDKGXKYEWBGQCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzyl chloride, 1-bromo-3-chloromethyl benzene, 3-bromo-alpha-chlorotoluene, m-bromobenzyl chloride, benzene, 1-bromo-3-chloromethyl, 3-bromo-a-chlorotoluene, 3-bromobenzylchloride, pubchem23319, acmc-209rkw, bromo-3-chloromethyl-benzene
PubChem CID 523059
IUPAC navn 1-brom-3-(chlormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzyl chloride
Tæthed 1.608
Kogepunkt 118°C to 119°C (18 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5835
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 742267
Formel vægt 205.49
Procent renhed 97%