Få mere at vide
3-brombenzylbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497367
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497367 10 g 10g
11407377 50 g 50g
11417377 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15075.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 823-78-9 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
3-brombenzylbromid blev anvendt i syntesen af 1,7-di(3-brombenzyl)cyclen og substituerede 8-arylquinolin, phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-brombenzylbromid blev anvendt i syntesen af 1,7-di(3-brombenzyl)cyclen
og substituerede 8-arylquinolin, phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitorer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 823-78-9
Molekylær formel C7H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 249.933
MDL nummer MFCD00000176
InChI nøgle ZPCJPJQUVRIILS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl benzene, m-bromobenzyl bromide, 3-bromobenzylbromide, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl, alpha,3-dibromotoluene, alpha,m-dibromotoluene, 3-bromo benzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl-benzene, alpha-3-dibromotoluene
PubChem CID 69979
IUPAC navn 1-brom-3-(brommethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzyl bromide
Smeltepunkt 40°C to 44°C
Tæthed 1.56
Kogepunkt 128°C to 130°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN1759
Beilstein 2078683
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 249.94
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromobenzyl bromide