Få mere at vide
3-Bromobenzyl bromide, 95%
Artikelnummer. 10275470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10275470 25 g Glasflaske 25g
10042370 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10275470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181780250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 823-78-9 | C7H6Br2 | 249.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 823-78-9
Molekylær formel C7H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 249.93
MDL nummer MFCD00000176
InChI nøgle ZPCJPJQUVRIILS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl benzene, m-bromobenzyl bromide, 3-bromobenzylbromide, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl, alpha,3-dibromotoluene, alpha,m-dibromotoluene, 3-bromo benzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl-benzene, alpha-3-dibromotoluene
PubChem CID 69979
IUPAC navn 1-brom-3-(brommethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzyl bromide
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37.0°C to 42.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 130.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CH2Br
Mængde 25 g
Beilstein 05, 308
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 249.93
Procent renhed 95%
Fysisk form Adhering Crystals or Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.