Få mere at vide
3-Bromobenzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11422308
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422308 250 g 250g
11402308 10 g 10g
11412308 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15256.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1711-09-7 | C7H4BrClO | 219.462 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1711-09-7
Molekylær formel C7H4BrClO
Molekylvægt (g/mol) 219.462
MDL nummer MFCD00000669
InChI nøgle PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzoylchloride, benzoyl chloride, m-bromo, 3-bromobenzoic acid chloride, attercop-chm at106527, 3-brom-benzoylchlorid, 3-bromo-benzoylchlorid, 3-bromobenzoic chloride, pubchem13574
PubChem CID 74377
IUPAC navn 3-brombenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzoyl chloride
Tæthed 1.666
Kogepunkt 247°C to 251°C
Flammepunkt 107°C (224°F)
Brydningsindeks 1.595
Mængde 250 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1635505
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 219.47
Procent renhed 98%