Få mere at vide
3-Bromobenzoyl chloride, 97%
Artikelnummer. 10603035 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10603035 5 g Glasflaske 5g
10596874 25 g Glasflaske 25g
10764565 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10603035 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397450050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1711-09-7 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1711-09-7
Molekylær formel C7H4BrClO
Molekylvægt (g/mol) 219.46
MDL nummer MFCD00000669
InChI nøgle PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzoylchloride, benzoyl chloride, m-bromo, 3-bromobenzoic acid chloride, attercop-chm at106527, 3-brom-benzoylchlorid, 3-bromo-benzoylchlorid, 3-bromobenzoic chloride, pubchem13574
PubChem CID 74377
IUPAC navn 3-brombenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzoyl chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.6660g/mL
Kogepunkt 247°C to 251°C
Flammepunkt 107°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4COCl
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.666
Formel vægt 219.46
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.