Få mere at vide
3-brombenzotrifluorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477756
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477756 500 g 500g
11457756 25 g 25g
11467756 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14724.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 401-78-5 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 401-78-5
Molekylær formel C7H4BrF3
Molekylvægt (g/mol) 225.008
MDL nummer MFCD00000380
InChI nøgle NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3-trifluoromethyl benzene, m-bromobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-trifluoromethyl, 3-brombenzotrifluorid, 3-bromotrifluoromethylbenzene, 3-bromobenzyltrifluoride, 3-trifluoromethyl phenyl bromide, m-trifluoromethyl bromobenzene
PubChem CID 9817
IUPAC navn 1-brom-3-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzotrifluoride
Tæthed 1.613
Kogepunkt 151°C to 152°C
Flammepunkt 59°C (138°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.473
Mængde 500 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1449557
Formel vægt 225.01
Procent renhed ≥98%