Få mere at vide
3-bromobenzotrifluorid, 98+%
Artikelnummer. 11457756
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457756 25 g 25g
11467756 100 g 100g
11477756 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14724.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 401-78-5 | C7H4BrF3 | 225,008 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 401-78-5
Molekylær formel C7H4BrF3
Molekylvægt (g/mol) 225.008
MDL nummer MFCD00000380
InChI nøgle NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3-trifluoromethyl benzene, m-bromobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-trifluoromethyl, 3-brombenzotrifluorid, 3-bromotrifluoromethylbenzene, 3-bromobenzyltrifluoride, 3-trifluoromethyl phenyl bromide, m-trifluoromethyl bromobenzene
PubChem CID 9817
IUPAC navn 1-brom-3-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzotrifluoride
Tæthed 1.613
Kogepunkt 151 °C til 152 °C
Flammepunkt 59 °C (138 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.473
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1449557
Formel vægt 225.01
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromobenzotrifluoride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromobenzotrifluoride