Få mere at vide
3-brombenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480913
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480913 250 g 250g
11460913 10 g 10g
11470913 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480913 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13317.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6952-59-6 | C7H4BrN | 182.02 g/mol
3-Brombenzonitril er involveret i Suzuki-reaktionen under opløsningsmiddelfrie forhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Brombenzonitril er involveret i Suzuki-reaktionen under opløsningsmiddelfrie forhold.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,2
g/L)
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6952-59-6
Molekylær formel C7H4BrN
Molekylvægt (g/mol) 182.02
MDL nummer MFCD00001796
InChI nøgle STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo, benzonitrile, m-bromo, 3-cyanobromobenzene, 1-bromo-3-cyanobenzene, 3-bromobenzenecarbonitrile, 3-bromo benzonitrile, 3-bromobenzonitride, m-brombenzonitril, 3-brombenzonitrile
PubChem CID 23381
IUPAC navn 3-brombenzonitril
SMIL BrC1=CC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzonitrile
Smeltepunkt 37°C to 41°C
Tæthed 1.562
Kogepunkt 224°C to 226°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Mængde 250 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1858942
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.2g/L)
Formel vægt 182.03
Procent renhed 99%